tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR1382-250MG
APOSOR1382-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1382-250MG
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(3-aminobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₆H₂₅N₃O₂
Melting Pt: 107…108 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658979
CAS-Nummer: 361345-40-6
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge