5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1395-250MG
APOSOR1395-250MGEA 112 EUR InStock
APOSOR1395-250MG
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₁BN₂O₂
Melting Pt: 110…112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797463
CAS-Nummer: 849776-88-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge