4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR13999-25G OR13999-5G OR13999-100G
APOSOR13999-25GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR13999-25G APOSOR13999-5G APOSOR13999-100G
4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonsäure 95%
4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Melting Pt: 295 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059078
CAS-Nummer: 58574-03-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge