2-Bromo-1-(5-chloro-2-thienyl)-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR14033-1G
APOSOR14033-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14033-1G
2-Bromo-1-(5-chloro-2-thienyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(5-chloro-2-thienyl)-1-ethanone
Formel: C₆H₄BrClOS
Melting Pt: 73…75 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00829820
CAS-Nummer: 57731-17-6
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge