2-(3-Chloro-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR14048-500MG
APOSOR14048-500MGEA 560 EUR InStock
APOSOR14048-500MG
2-(3-Chloro-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
2-(3-Chloro-2-thienyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Formel: C₇H₄ClNOS₂
Melting Pt: 76…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027129
CAS-Nummer: 937602-35-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge