Methyl-7-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14069-1G
APOSOR14069-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR14069-1G
Methyl-7-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-7-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
Melting Pt: 86…88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027105
CAS-Nummer: 550998-56-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge