2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR14107-1G
APOSOR14107-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR14107-1G
2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
2-(2-Chloro-3-pyridinyl)-1,3-benzoxazole
Formel: C₁₂H₇ClN₂O
Melting Pt: 94…95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689672
CAS-Nummer: 134673-71-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge