Methyl-3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14142-1G
APOSOR14142-1GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR14142-1G
Methyl-3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95%
Methyl-3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formel: C₈H₆BrNO₅
Melting Pt: 131…133 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689690
CAS-Nummer: 40258-72-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge