8-Amino-7-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14149-1G
APOSOR14149-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR14149-1G
8-Amino-7-methylquinoline
8-Amino-7-methylquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Melting Pt: 46…48 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00168259
CAS-Nummer: 5470-82-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge