5-Amino-1-(3,4-dichlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14183-1G
APOSOR14183-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR14183-1G
5-Amino-1-(3,4-dichlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-(3,4-dichlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆Cl₂N₄
Melting Pt: 170 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128311
CAS-Nummer: 58791-78-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge