4-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1423-1G
APOSOR1423-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR1423-1G
4-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole 97+%
4-(4-Bromophenyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formel: C₁₀H₈BrNS
Melting Pt: 130…137 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00098207
CAS-Nummer: 66047-74-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge