6-Phenyl-3-pyridinamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14233-250MG
APOSOR14233-250MGEA 50.9 EUR InStock
APOSOR14233-250MG
6-Phenyl-3-pyridinamine 95+%
6-Phenyl-3-pyridinamine
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Melting Pt: 104…106 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114197
CAS-Nummer: 126370-67-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge