4-Acetyl-8-benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14236-1G
APOSOR14236-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR14236-1G
4-Acetyl-8-benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid hydrochloride
4-Acetyl-8-benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decane-3-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₁₇H₂₃ClN₂O₃S
Melting Pt: 251…253 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06795478
CAS-Nummer: 1030253-99-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge