Ethyl-5-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14257-1G
APOSOR14257-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR14257-1G
Ethyl-5-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl-5-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrO₃
Melting Pt: 63…66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02667598
CAS-Nummer: 84102-69-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge