[3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1426-100MG
APOSOR1426-100MGEA 34.8 EUR InStock
APOSOR1426-100MG
[3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]methanol 97%
[3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₁H₁₁NOS
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02682066
CAS-Nummer: 850375-06-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge