5-Bromo-3-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14268-1G
APOSOR14268-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR14268-1G
5-Bromo-3-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1H-indole
5-Bromo-3-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-7-en-8-yl)-1H-indole
Formel: C₁₆H₁₆BrNO₂
Melting Pt: 179…181 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06411613
CAS-Nummer: 282546-99-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge