4-Chloro-N-(3-ethynylphenyl)benzenecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14271-250MG
APOSOR14271-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14271-250MG
4-Chloro-N-(3-ethynylphenyl)benzenecarboxamide
4-Chloro-N-(3-ethynylphenyl)benzenecarboxamide
Formel: C₁₅H₁₀ClNO
Melting Pt: 127…129 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00176067
CAS-Nummer: 883017-38-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge