2,4-Dichloro-1-(2-propynyloxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR14273-250MG
APOSOR14273-250MGEA 27.7 EUR InStock
APOSOR14273-250MG
2,4-Dichloro-1-(2-propynyloxy)benzene
2,4-Dichloro-1-(2-propynyloxy)benzene
Formel: C₉H₆Cl₂O
MW: 201.05 g/mol
Melting Pt: 47…49 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02311548
CAS-Nummer: 17061-90-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge