2-(5-Formyl-2-methoxyphenoxy)-2-phenylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14275-1G
APOSOR14275-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR14275-1G
2-(5-Formyl-2-methoxyphenoxy)-2-phenylessigsäure
2-(5-Formyl-2-methoxyphenoxy)-2-phenylessigsäure
Formel: C₁₆H₁₄O₅
Melting Pt: 159…161 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 885949-43-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge