[2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1431-1G
APOSOR1431-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR1431-1G
[2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol 97%
[2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₁H₁₁NO
Siedepunkt: 104 °C (0,5 mm Hg)
Melting Pt: 42…44 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115123
CAS-Nummer: 61034-86-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge