2-Chloro-N-(4-methoxybenzyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14429-1G
APOSOR14429-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR14429-1G
2-Chloro-N-(4-methoxybenzyl)acetamide
2-Chloro-N-(4-methoxybenzyl)acetamide
Formel: C₁₀H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02668858
CAS-Nummer: 81494-05-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge