Methyl-3,5-dibromo-2-methoxybenzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14437-1G
APOSOR14437-1GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR14437-1G
Methyl-3,5-dibromo-2-methoxybenzenecarboxylate
Methyl-3,5-dibromo-2-methoxybenzenecarboxylate
Formel: C₉H₈Br₂O₃
Melting Pt: 52…54 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00189410
CAS-Nummer: 15790-59-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge