Boc-2-chloro-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14540-1G
APOSOR14540-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14540-1G
Boc-2-chloro-L-phenylalanine
Boc-2-chloro-L-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈ClNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672514
CAS-Nummer: 114873-02-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge