Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14558-1G
APOSOR14558-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14558-1G
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 97%
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH
Formel: C₂₄H₂₀BrNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00273460
CAS-Nummer: 198561-04-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge