(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR14584-100G
APOSOR14584-100GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR14584-100G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₆
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038128
CAS-Nummer: 33305-77-0
EINECS: 251-450-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge