(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR14679-5G
APOSOR14679-5GEA 119 EUR InStock
APOSOR14679-5G
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95+%
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320858
CAS-Nummer: 161660-94-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge