N-(4-Brombutyl)phthalimid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1468-100G
APOSOR1468-100GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR1468-100G
N-(4-Brombutyl)phthalimid 98%
N-(4-Brombutyl)phthalimid
Formel: C₁₂H₁₂BrNO₂
Melting Pt: 76…80 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005905
CAS-Nummer: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge