2-Allyl-D-glycine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14737-5G
APOSOR14737-5GEA 109 EUR InStock
APOSOR14737-5G
2-Allyl-D-glycine 98%
2-Allyl-D-glycine
Formel: C₅H₉NO₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063104
CAS-Nummer: 54594-06-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge