3-Fur-2-yl-D-alanine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR14739-250MG
APOSOR14739-250MGEA 29 EUR InStock
APOSOR14739-250MG
3-Fur-2-yl-D-alanine 95+%
3-Fur-2-yl-D-alanine
Formel: C₇H₉NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01860879
CAS-Nummer: 110772-46-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge