3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1474-1G OR1474-5G
APOSOR1474-1GEA 255 EUR InStock
APOSOR1474-1G APOSOR1474-5G
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid
Formel: C₉H₁₂N₂O₄
Melting Pt: 120…121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01568075
CAS-Nummer: 386715-41-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge