2,4-Dichloro-6-methylpyrimidin-5-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR14760-1G
APOSOR14760-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14760-1G
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidin-5-ylamine
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidin-5-ylamine
Formel: C₅H₅Cl₂N₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08062586
CAS-Nummer: 13162-27-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge