(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR14801-1G
APOSOR14801-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR14801-1G
(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)acetic acid 98%
(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)acetic acid
Formel: C₇H₉NO₃
Melting Pt: 120…121 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05864546
CAS-Nummer: 2510-27-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge