4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR14943-1G
APOSOR14943-1GEA 198 EUR InStock
APOSOR14943-1G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzyl alcohol
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzyl alcohol
Formel: C₁₂H₁₄N₂O
Melting Pt: 57…58,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07324815
CAS-Nummer: 934570-55-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge