5-Bromopyridine-2-carbonyl chloride, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR15012-1G
APOSOR15012-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR15012-1G
5-Bromopyridine-2-carbonyl chloride, technische Qualität
5-Bromopyridine-2-carbonyl chloride
Formel: C₆H₃BrClNO
MW: 220.45 g/mol
Melting Pt: 120 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368290
CAS-Nummer: 137178-88-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge