Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(piperazin-1-yl)nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15037-1G
APOSOR15037-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR15037-1G
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(piperazin-1-yl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(piperazin-1-yl)nicotinate
Formel: C₁₄H₁₈N₄O₂
MW: 274.318 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01311995
CAS-Nummer: 402479-97-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge