1-(3,5-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15045-500MG
APOSOR15045-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15045-500MG
1-(3,5-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3,5-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃(CH₃)₂)NC(S)NH₂
Melting Pt: 168…172 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041173
CAS-Nummer: 97480-60-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge