4-Amino-3-penten-2-on 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1506-100G
APOSOR1506-100GEA 177 EUR InStock
APOSOR1506-100G
4-Amino-3-penten-2-on 95%
Fluoral-P (=4-amino-3-penten-2-one)
Formel: C₅H₉NO
Siedepunkt: 130…131 °C
Melting Pt: 38 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00043715
CAS-Nummer: 1118-66-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge