4-Chloro-3-methyl-5-isoxazolamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15076-250MG
APOSOR15076-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15076-250MG
4-Chloro-3-methyl-5-isoxazolamine
4-Chloro-3-methyl-5-isoxazolamine
Formel: C₄H₅ClN₂O
Melting Pt: 65…68 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443950
CAS-Nummer: 166964-09-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge