Ethyl-6-brom-4-hydroxychinolin-3-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15084-25G
APOSOR15084-25GEA 171 EUR InStock
APOSOR15084-25G
Ethyl-6-brom-4-hydroxychinolin-3-carboxylat 95%
Ethyl-6-brom-4-hydroxychinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₀BrNO₃
Melting Pt: 326…329 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173362
CAS-Nummer: 122794-99-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge