Ethyl-4-hydroxy-2-(2-thienyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15093-250MG
APOSOR15093-250MGEA 30.6 EUR InStock
APOSOR15093-250MG
Ethyl-4-hydroxy-2-(2-thienyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-hydroxy-2-(2-thienyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₃S₂
Melting Pt: 128…130 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08444005
CAS-Nummer: 924869-00-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge