4-(4-Chlorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR15150-1G
APOSOR15150-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR15150-1G
4-(4-Chlorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
4-(4-Chlorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈ClNO₃
Melting Pt: 248…251 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443966
CAS-Nummer: 72531-60-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge