Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15184-5G
APOSOR15184-5GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR15184-5G
Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Ethyl-2-chloro-6-benzothiazolecarboxylate
Formel: C₁₀H₈ClNO₂S
Melting Pt: 90…92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443995
CAS-Nummer: 78485-37-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge