Ethyl-4-(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15192-1G
APOSOR15192-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR15192-1G
Ethyl-4-(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Ethyl-4-(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Formel: C₁₃H₁₃NO₇
Melting Pt: 116…118 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443987
CAS-Nummer: 859843-60-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge