Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15197-250MG
APOSOR15197-250MGEA 36.4 EUR InStock
APOSOR15197-250MG
Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate
Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159620
CAS-Nummer: 10199-61-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge