5-Amino-3-(3-methoxyphenyl)isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15205-1G
APOSOR15205-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15205-1G
5-Amino-3-(3-methoxyphenyl)isoxazole
5-Amino-3-(3-methoxyphenyl)isoxazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Melting Pt: 91…93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07383035
CAS-Nummer: 119162-46-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge