4-[(3-Formyl-2-pyridinyl)oxy]benzenecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15206-100MG
APOSOR15206-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15206-100MG
4-[(3-Formyl-2-pyridinyl)oxy]benzenecarbonitrile
4-[(3-Formyl-2-pyridinyl)oxy]benzenecarbonitrile
Formel: C₁₃H₈N₂O₂
Melting Pt: 162…166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03305730
CAS-Nummer: 866049-85-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge