3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15207-250MG
APOSOR15207-250MGEA 60.9 EUR InStock
APOSOR15207-250MG
3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one
3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one
Formel: C₉H₉NO₂
Melting Pt: 225…227 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862194
CAS-Nummer: 30389-33-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge