Methyl-4-(2-oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15226-1G
APOSOR15226-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR15226-1G
Methyl-4-(2-oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(2-oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₃
Melting Pt: 219…221 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443989
CAS-Nummer: 627901-54-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge