2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1530-25G
APOSOR1530-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1530-25G
2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd 97%
2-Butyl-5-chlorimidazol-4-carbaldehyd
Formel: C₈H₁₁ClN₂O
Melting Pt: 97…100 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01934396
CAS-Nummer: 83857-96-9
EINECS: 410-260-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge