5-Bromo-2-hydrazino-1H-1,3-benzimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR15310-1G
APOSOR15310-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR15310-1G
5-Bromo-2-hydrazino-1H-1,3-benzimidazole 95%
5-Bromo-2-hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Formel: C₇H₇BrN₄
Melting Pt: 96…98 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276936
CAS-Nummer: 54303-63-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge